Få mere at vide
4-amino-3-hydroxysmørsyre
Artikelnummer. 15496749
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496749 25 g 25g
15486749 5 g 5g
15406759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65145.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 924-49-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Reducerer optagelsen af jod i skjoldbruskkirtlerne hos dyr. Antispasmodisk
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Reducerer optagelsen af jod i skjoldbruskkirtlerne hos dyr
  • Antispasmodisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924-49-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00008141
InChI nøgle YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabob, 3-hydroxy-gaba, dl-4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabomade, gamibetal, gaboril, buksamin, gabimex, gaminal
PubChem CID 2149
ChEBI CHEBI:16080
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL C(C(CN)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Smeltepunkt 223 °C (dekomponering)
Farve Hvid til gul
Beilstein 1721708
Merck Index 14,444
Mængde 25 g
Formel vægt 119.12
Fysisk form Pulver