Få mere at vide
4-amino-3-hydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30135027
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135027 5 g
30134895 25 g
30009539 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6112155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2374-03-0
Molekylær formel C7 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Synonym 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, (4-Carboxy-2-hydroxyphenyl)amine, 3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA, 3-Hydroxy-p-aminobenzoic acid, NSC 407243
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxybenzoesyre
SMIL Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vægt 153.0426