Få mere at vide
4-amino-3-hydroxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11499522
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499522 5 g 5g
11409532 25 g 25g
11419532 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499522 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10207.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
4-amino-3-hydroxybenzoesyre anvendes til fremstilling af forskellige farmaceutiske forbindelser, såsom sphingosinkinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-3-hydroxybenzoesyre anvendes i fremstillingen af forskellige farmaceutiske forbindelser såsom sfingosinkinasehæmmere.
Opløselighed
Opløseligt i kloroform og rigt ethanol, vand (delvist blandet)
Noter
Opbevar under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar det væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2374-03-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00017094
InChI nøgle NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
PubChem CID 137566
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼215 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 509859
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform og meget ethanol, vand (delvist blandet)
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%