Få mere at vide
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11409532
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11409532
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10207.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
4-amino-3-hydroxybenzoesyre anvendes til fremstilling af forskellige farmaceutiske forbindelser, såsom sphingosinkinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-3-hydroxybenzoesyre anvendes til fremstilling af forskellige farmaceutiske forbindelser, såsom sphingosinkinaseinhibitorer.
Opløselighed Opløselig i chloroform og vandig
ethanol, vand (Delvis blandbar)
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2374-03-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00017094
InChI nøgle NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
PubChem CID 137566
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 509859
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,and aqeous ethanol,water (Partly miscible)
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%