missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-amino-3-hydroxybenzenesulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30342102
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342102 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB40620810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxybenzenesulfonamide
CAS 3588-76-9
Molekylær formel C6 H8 N2 O3 S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3,9H,7H2,(H2,8,10,11)
SMIL Nc1ccc(cc1O)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxybenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 188.204
Formel vægt 188.026
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.