Få mere at vide
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre, ACS, 90+%
Artikelnummer. 15496155
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496155 25 g 25g
15486155 5 g 5g
15406165 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036290.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239,245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre anvendes som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af naphthalensulfonsyrederivater ved at reagere med palmitoylchlorid, som viser aktiviteten til at hæmme DNA-polymerase og ribonuklease H-aktiviteter af HIV-1 revers transkriptase. Det bruges også til at fremstille en copolyner med melamin, som er forbundet med grafen til at fremstille molekylært præget sensor og bruges til bestemmelse af melatonin i humane biologiske væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-63-2
Molekylær formel C10H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 239.245
MDL nummer MFCD00004019
InChI nøgle RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,hot hydrogen sulfite of sodium and alkali. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether and benzene.
Formel vægt 239.25
Procent renhed ≥98%
Grad ACS
Fysisk form Pulver