Få mere at vide
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre, ACS, 90+%
Artikelnummer. 15486155
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486155 5 g 5g
15496155 25 g 25g
15406165 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036290.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239,245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre anvendes som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af naphthalensulfonsyrederivater ved at reagere med palmitoylchlorid, som viser aktiviteten til at hæmme DNA-polymerase og ribonuklease H-aktiviteter af HIV-1 revers transkriptase. Det bruges også til at fremstille en copolyner med melamin, som er forbundet med grafen til at fremstille molekylært præget sensor og bruges til bestemmelse af melatonin i humane biologiske væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-63-2
Molekylær formel C10H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 239.245
MDL nummer MFCD00004019
InChI nøgle RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,hot hydrogen sulfite of sodium and alkali. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether and benzene.
Formel vægt 239.25
Procent renhed ≥98%
Grad ACS
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.