Få mere at vide
4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonsyre, 99%
Artikelnummer. 11475767
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475767 100 g 100g
11465767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24339.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2022.42 DKK
    1819.65 DKK / 100g
    Spare 202.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239,245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre anvendes som bejdsefarvestoffer og syrefarvestoffer mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre anvendes som bejdsefarvestoffer og syrefarvestoffer mellem.
Opløselighed
Opløselig i baser. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, syreanhydrider, syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 116-63-2
Molekylær formel C10H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 239.245
MDL nummer MFCD00004019
InChI nøgle RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Smeltepunkt ∼295 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Opløselighedsinformation Opløseligt i baser. Uopløselig i vand.
Formel vægt 239.25
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.