Få mere at vide
4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonsyre, 99%
Artikelnummer. 11465767
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465767 25 g 25g
11475767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24339.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239,245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre anvendes som bejdsefarvestoffer og syrefarvestoffer mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre anvendes som bejdsefarvestoffer og syrefarvestoffer mellem.
Opløselighed
Opløselig i baser. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, syreanhydrider, syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-63-2
Molekylær formel C10H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 239.245
MDL nummer MFCD00004019
InChI nøgle RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Smeltepunkt ∼295 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Opløselighedsinformation Opløseligt i baser. Uopløselig i vand.
Formel vægt 239.25
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonicacid