Få mere at vide
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 95%
Artikelnummer. p-57095 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10797393
Brand: Thermo Scientific Acros 149270250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-63-2
Molekylær formel C10H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 239.25
MDL nummer MFCD00004019
InChI nøgle RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 295.0°C
Farve Pink eller lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC10H5(OH)SO3H
Mængde 25 g
Beilstein 14, 846
Merck Index 15, 450
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot sodium bisulfite sol., soluble in alkaline solutions, insoluble in alcohol, ether and benzene
Formel vægt 239.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Granulært pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.