Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 295,0 °C |
| Farve | Pink eller lilla |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NC10H5(OH)SO3H |
| Vis mere |