Få mere at vide
4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonsyre, 90+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10209550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209550 25 g Glasflaske 25g
10480651 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.68 DKK
    778.65 DKK / 25g
    Spare 87.03 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 116-63-2 | C10H9NR.4S | 239,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-63-2
Molekylær formel C10H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 239.25
MDL nummer MFCD00004019
InChI nøgle RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Navn note 98+%
Smeltepunkt 295°C
Farve Lilla
Antændelsesrest ≤0.1%
Infrarødt spektrum Conforms to Ref Report
Analyseprocentområde 90+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC10H5(OH)SO3H
Mængde 25 g
Beilstein 14, 846
Følsomhed Pass Test (To Phosphates)
Merck Index 15, 450
Opløselighedsinformation (in sodium carbonate) Passes test
Formel vægt 239.25
Procent renhed 90+%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Pulver