Få mere at vide
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30312289
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30312289 5 g
1 options
Artikelnummer. 30312289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6111705G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 1750-12-5
Molekylær formel C2 H6 N6 S
Mængde 5 g
Synonym 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol
InChI formel InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
SMIL NNc1nnc(S)n1N
IUPAC navn 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazol-3-thiol
Molekylvægt (g/mol) 146.17
Formel vægt 146.0375