Få mere at vide
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole |
| CAS | 1750-12-5 |
| Molekylær formel | C2 H6 N6 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9) |
| SMIL | NNc1nnc(S)n1N |
| IUPAC navn | 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazol-3-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.17 |
| Formel vægt | 146.0375 |