Få mere at vide
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30309505
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30309505 50 g
1 options
Artikelnummer. 30309505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61117050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 1750-12-5
Molekylær formel C2 H6 N6 S
Mængde 50 g
Synonym 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol
InChI formel InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
SMIL NNc1nnc(S)n1N
IUPAC navn 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazol-3-thiol
Molekylvægt (g/mol) 146.17
Formel vægt 146.0375