Få mere at vide
4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384404
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384404 5 g 5g
11394404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00982.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.35 DKK
    432.65 DKK / 5g
    Spare 48.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1750-12-5 | C2H6N6S | 146.172 g/mol
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol er et reagens, der anvendes til bestemmelse af aldehyder og andre reaktive kemikalier. Blev brugt i purpald-assay til bestemmelse af bakterielle polysaccharider, der indeholder substitueret eller usubstitueret glycol i rester såsom glycerol, ricanobinitol, furactosearabinitol, furalacetyl, syre. Det blev brugt som kromogen under bestemmelsen af katalaseaktivitet i små vævsprøver. Det blev brugt som reagens ved bestemmelse af formaldehyd. Det blev brugt til derivatisering af neutrale monosaccharider under HPLC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol er et reagens, der anvendes til bestemmelse af aldehyder og andre reaktive kemikalier. blev brugt i purpald-assay til bestemmelse af bakterielle polysaccharider, der indeholder substitueret eller usubstitueret glycol i rester såsom glycerol, furarabinitol, furarabinitol, furarabinitol og glycerol. sialinsyre. Det blev brugt som kromogen under bestemmelsen af katalaseaktivitet i små vævsprøver. Det blev brugt som reagens ved bestemmelse af formaldehyd. Det blev brugt til derivatisering af neutrale monosaccharider under HPLC.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid. (DMSO)
Noter
Opbevares ved -20 °C. Undgå kontakt med varme. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1750-12-5
Molekylær formel C2H6N6S
Molekylvægt (g/mol) 146.172
MDL nummer MFCD00003098
InChI nøgle RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, purpald, 4-amino-3-hydrazino-1,2,4-triazol-5-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, hydrazone, purpald r, 4-amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, 3-hydrazone, 4-amino-5-hydrazinyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 4-amino-5-hydrazinyl-2,4-dihydro, 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazole-3-thiol
PubChem CID 2723946
IUPAC navn 4-amino-3-hydrazinyl-1H-1,2,4-triazol-5-thion
SMIL C1(=S)NN=C(N1N)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Smeltepunkt ∽220 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Beilstein 134867
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid. (DMSO)
Formel vægt 146.17
Procent renhed ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole