Få mere at vide
4-Amino-3-fluorphenol, 98%
Artikelnummer. 15492242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492242 5 g 5g
15472242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15492242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458310050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 399-95-1 | C6H6FNO | 127,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-95-1
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.12
InChI nøgle MNPLTKHJEAFOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-aminophenol, 2-fluoro-4-hydroxyaniline, phenol, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluoro-phenol, pubchem2832, 3-fluoro-4-amino-phenol, 4-amino-3-fluorophenol, acmc-209j9q, 4-amine-3-fluorophenol, buttpark 33\04-79
PubChem CID 2735919
IUPAC navn 4-amino-3-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-fluorophenol
Smeltepunkt 137,0 °C til 139,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Lineær formel NH2C6H3(F)OH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
Formel vægt 127.12
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-fluorophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.