Få mere at vide
4-Amino-3-fluorphenol, 96%
Artikelnummer. 15423367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423367 250 mg 250mg
11342039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26084.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 399-95-1 | C6H6FNO | 127,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-95-1
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD00077452
InChI nøgle MNPLTKHJEAFOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-aminophenol, 2-fluoro-4-hydroxyaniline, phenol, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluoro-phenol, pubchem2832, 3-fluoro-4-amino-phenol, 4-amino-3-fluorophenol, acmc-209j9q, 4-amine-3-fluorophenol, buttpark 33\04-79
PubChem CID 2735919
IUPAC navn 4-amino-3-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-fluorophenol
Smeltepunkt 137 °C til 140 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3077
Formel vægt 127.12
Procent renhed 96%