Få mere at vide
4-amino-3-fluorbenzenboronsyre pinacolester, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 237.08 |
| Procent renhed | 96% |