Få mere at vide
4-amino-3-fluorbenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459745
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15459745
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52349.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 819058-34-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 819058-34-9
Molekylær formel C12H17BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 237.08
MDL nummer MFCD09033884
InChI nøgle AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17906172
IUPAC navn 2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 237.08
Procent renhed 96%