Få mere at vide
4-Amino-3-ethylbenzonitrile, 96%
Artikelnummer. 11372966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372966 5 g 5g
11362966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10732.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 170230-87-2 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170230-87-2
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.193
MDL nummer MFCD00041431
InChI nøgle YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-ethyl-benzonitrile, 4-cyano-2-ethylaniline, 4-amino-3-ethyl benzonitrile, buttpark 13\03-08, benzonitrile, 4-amino-3-ethyl-9ci, 4-amino-3-ethylbenzenecarbonitrile, pubchem16098, pubchem21039, acmc-209xcd, intermediates-zcf02269
PubChem CID 2735330
IUPAC navn 4-amino-3-ethylbenzonitril
SMIL CCC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Smeltepunkt 60°C to 66°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 7526452
Formel vægt 146.19
Procent renhed 96%