Få mere at vide
4-Amino-3-chloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-chloropyridine |
| CAS | 19798-77-7 |
| Molekylær formel | C5H5ClN2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Chloro-4-aminopyridine, 3-Chloro-4-pyridinamine, 3-Chloropyrid-4-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1ccncc1Cl |
| IUPAC navn | 3-chloropyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.56 |
| Formel vægt | 128.0141 |