Få mere at vide
4-Amino-3-chloropyridine, 97%
Artikelnummer. 15434037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434037 1 g 1g
15444037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31093.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19798-77-7 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19798-77-7
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.559
MDL nummer MFCD03984473
InChI nøgle KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-4-ylamine, 3-chloro-4-pyridinamine, 3-chloro-4-aminopyridine, 3-chloro-4-pyridinylamine, 4-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinamin, 3-chloro-4-pyridylamine, 4-amino-3-chloro-pyridine, pubchem6653
PubChem CID 581853
IUPAC navn 3-chlorpyridin-4-amin
SMIL C1=CN=CC(=C1N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-chloropyridine
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Lugt Unpleasant
Mængde 1 g
Formel vægt 128.56
Procent renhed 97%