missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-3-chlorophenol, TRC

Artikelnummer. 30322782
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322782 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6017355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-chlorophenol
CAS 17609-80-2
Molekylær formel C6H6ClNO
Mængde 5 g
Synonym 3-Chloro-4-aminophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H,8H2
SMIL Nc1ccc(O)cc1Cl
IUPAC navn 4-amino-3-chlorophenol
Molekylvægt (g/mol) 143.57
Formel vægt 143.0138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.