Få mere at vide
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10274584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10274584 5 g 5g
10234634 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 52671-64-4
Molekylær formel C6H6ClNO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 180.03
MDL nummer MFCD00143110
InChI nøgle RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
PubChem CID 12598190
IUPAC navn 4-amino-3-chlorophenol;hydrochloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Smeltepunkt 254°C to 256°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel ClC6H3(OH)NH2·HCl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 180.03
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.