Få mere at vide
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride, 98%
Artikelnummer. p-7024660
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11438607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19720.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52671-64-4 | C6H7Cl2NO | 180.028 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52671-64-4
Molekylær formel C6H7Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 180.028
MDL nummer MFCD00143110
InChI nøgle RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
PubChem CID 12598190
IUPAC navn 4-amino-3-chlorphenol;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Smeltepunkt 254°C to 256°C (decomposition)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 180.04
Procent renhed 98%