Få mere at vide
4-amino-3-chlorphenolhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11458607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458607 100 g 100g
11438607 5 g 5g
11448607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19720.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 52671-64-4 | C6H7Cl2NO | 180,028 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52671-64-4
Molekylær formel C6H7Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 180.028
MDL nummer MFCD00143110
InChI nøgle RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
PubChem CID 12598190
IUPAC navn 4-amino-3-chlorphenol;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Smeltepunkt 254 °C til 256 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 180.04
Procent renhed 98%