Få mere at vide
4-amino-3-chlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420133
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420133 25 g 25g
11400133 1 g 1g
11410133 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12154.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21803-75-8 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21803-75-8
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
MDL nummer MFCD00052917
InChI nøgle OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-aminobenzonitrile, 2-chloro-4-cyanoaniline, 3-chloro-4-aminbenzonitrile, 4-amino-3-chloro-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro, 4-amino-3-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4625, 2-chloro-4-cyanoanilin, 2-chloro-4-cyano-aniline, acmc-1cs04
PubChem CID 519896
IUPAC navn 4-amino-3-chlorbenzonitril
SMIL NC1=CC=C(C=C1Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 98°C to 104°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1817655
Formel vægt 152.58
Procent renhed 98%