Få mere at vide
4-Amino-3-butoxybenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-3-butoxybenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid |
| CAS | 23442-22-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Oxybuprocaine Imp. B (EP), 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity B, Oxybuprocaine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-3-6-15-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-3-butoxybenzoic acid |
| Vis mere |