Få mere at vide
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine, 97+%
Artikelnummer. 15499027
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499027 1 g 1g
15419037 250 mg 250mg
15409037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52359.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 215364-85-5 | C5H4BrClN2 | 207.455 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 215364-85-5
Molekylær formel C5H4BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 207.455
MDL nummer MFCD09263478
InChI nøgle KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro-4-pyridinamine, 3-bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-bromo-2-chloro-pyridin-4-amine, 4-pyridinamine, 3-bromo-2-chloro, 4-amino-2-chloro-3-bromopyridine, pubchem2607, acmc-209flk, ksc547a7h, 3-bromo-2-chloro-4-aminopyridine
PubChem CID 29919300
IUPAC navn 3-brom-2-chlorpyridin-4-amin
SMIL C1=CN=C(C(=C1N)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 207.46
Procent renhed ≥97%