Få mere at vide
4-Amino-3,5-xylenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3,5-xylenol |
| CAS | 3096-70-6 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dimethyl-phenol, 3,5-Dimethyl-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2,6-dimethylaniline, 4-Hydroxy-2,6-xylidine, NSC 38030 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C(=CC(=C1)O)C)N |
| IUPAC navn | 4-amino-3,5-dimethylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0841 |