Få mere at vide
4-Amino-3,5-difluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 15209826 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15209826 5 g 5g
15299816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209826 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452530050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 159783-22-9 | C5H4F2N2 | 130.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159783-22-9
Molekylær formel C5H4F2N2
Molekylvægt (g/mol) 130.1
InChI nøgle XWAOYJHUAQFFMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737654
IUPAC navn 3,5-difluorpyridin-4-amin
SMIL C1=C(C(=C(C=N1)F)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3, 5-difluoropyridine
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Synonym 4-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-4-pyridinamine, 3,5-difluoro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 3,5-difluoro, difluoropyridinamine, 3,5-difluoro-4-pyridylamine, 3,5-difluoropyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine,3,5-difluoro-9ci, 4-pyridinamine, 3,5-difluoro-9ci
Formel vægt 130.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.