Få mere at vide
4-amino-3,5-difluorbenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497686
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497686 1 g 1g
15407696 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62654.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 939968-08-8 | Molekylformel: C12H16BF2NO2 | Molekylvægt: 255,072 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939968-08-8
Molekylær formel C12H16BF2NO2
Molekylvægt (g/mol) 255.072
MDL nummer MFCD18434474
InChI nøgle JGOZEXIYNJERIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3,5-difluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabor, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 59231931
IUPAC navn 2,6-difluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 255.07
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof