Få mere at vide
4-Amino-3,5-dichloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3,5-dichloropyridine |
| CAS | 22889-78-7 |
| Molekylær formel | C5H4Cl2N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,5-Dichloro-4-aminopyridine, 3,5-Dichloropyridin-4-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9) |
| SMIL | Nc1c(Cl)cncc1Cl |
| IUPAC navn | 3,5-dichloropyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163 |
| Formel vægt | 161.9752 |