Få mere at vide
4-amino-3,5-dichlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496406
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496406 5 g 5g
11406416 25 g 25g
11416416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24725.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22889-78-7 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22889-78-7
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00125023
InChI nøgle ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
PubChem CID 89888
IUPAC navn 3,5-dichlorpyridin-4-amin
SMIL NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3,5-dichloropyridine
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Mængde 5 g
Beilstein 120547
Formel vægt 163.01
Procent renhed ≥98%