Få mere at vide
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11443624
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443624 25 g 25g
11423624 1 g 1g
11433624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443624 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11269.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78473-00-4
Molekylær formel C7H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 187.023
MDL nummer MFCD00017341
InChI nøgle COFNCCWGWXFACE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-cyanoaniline, 4-cyano-2,6-dichloroaniline, benzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro-benzonitrile, 4-amino-3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem14453, acmc-1be7s, ksc381a4h, timtec-bb sbb003696
PubChem CID 522706
IUPAC navn 4-amino-3,5-dichlorobenzonitrile
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 117°C to 119°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2719605
Formel vægt 187.03
Procent renhed 97%