Få mere at vide
4-Amino-3,5-dibromopyridine, Mikromol
Beskrivelse
4-Amino-3,5-dibromopyridine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dalfampridine Related Compound B |
| CAS | 84539-34-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dalfampridine Related Compound B |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H4 Br2 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1c(Br)cncc1Br |
| IUPAC navn | 3,5-dibromopyridin-4-amine |
| Vis mere |