Få mere at vide
4-Amino-3,5-dibromopyridine, Mikromol
Artikelnummer. 30463875
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463875 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463875 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3462.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-3,5-dibromopyridine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dalfampridine Related Compound B
CAS 84539-34-4
Analyt- eller komponentnavne Dalfampridine Related Compound B
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H4 Br2 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
Løsningstype Neat
SMIL Nc1c(Br)cncc1Br
IUPAC navn 3,5-dibromopyridin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 251.907
Mængde 25 mg
Formel vægt 249.874 g/mol