missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-3,5-bis(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, TRC

Artikelnummer. 30316249
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316249 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58085010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3,5-bis(4-pyridyl)-1,2,4-triazole
CAS 38634-05-8
Molekylær formel C12H10N6
Mængde 10 mg
Synonym 4,4'-(4-Amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-diyl)di-pyridine, 3,5-Di-4-pyridinyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, Topiroxostat Impurity 5
InChI formel InChI=1S/C12H10N6/c13-18-11(9-1-5-14-6-2-9)16-17-12(18)10-3-7-15-8-4-10/h1-8H,13H2
SMIL Nn1c(nnc1c2ccncc2)c3ccncc3
IUPAC navn 3,5-dipyridin-4-yl-1,2,4-triazol-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 238.25
Formel vægt 238.0967
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.