Få mere at vide
4-Amino-3,5-bis(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3,5-bis(4-pyridyl)-1,2,4-triazole |
| CAS | 38634-05-8 |
| Molekylær formel | C12H10N6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,4'-(4-Amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-diyl)di-pyridine, 3,5-Di-4-pyridinyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, Topiroxostat Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N6/c13-18-11(9-1-5-14-6-2-9)16-17-12(18)10-3-7-15-8-4-10/h1-8H,13H2 |
| SMIL | Nn1c(nnc1c2ccncc2)c3ccncc3 |
| IUPAC navn | 3,5-dipyridin-4-yl-1,2,4-triazol-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.25 |
| Formel vægt | 238.0967 |