missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-3.4-dideoxy-2-C-(hydroxymethyl)-D-epi-inositol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valiolamine |
| CAS | 83465-22-9 |
| Molekylær formel | C7 H15 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-3.4-dideoxy-2-C-(hydroxymethyl)-D-epi-inositol, Valiolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO5/c8-3-1-7(13,2-9)6(12)5(11)4(3)10/h3-6,9-13H,1-2,8H2/t3-,4-,5+,6-,7-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@H]1C[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (1S,2S,3R,4S,5S)-5-amino-1-(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
| Formel vægt | 193.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?