Få mere at vide
4-Amino-2-sulfotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonic Acid |
| Mængde | 25 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 187.0303 |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.216, 187.21 |
| InChI nøgle | BRKFTWHPLMMNHF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC=C(N)C=C1S(O)(=O)=O |
| IUPAC navn | 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonic acid |