Få mere at vide
4-amino-2-nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10408900 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10408900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.85 DKK
    252.65 DKK / 5g
    Spare 27.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 119-34-6 | C6H6N2O3 | 154.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-nitrophenol
Navn note 99%
CAS 119-34-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 124,0 °C til 128,0 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H6N2O3
Lineær formel H2NC6H3(NO2)OH
MDL nummer MFCD00007876
Mængde 5 g
Beilstein 13, 520
Synonym phenol, 4-amino-2-nitro, fourrine 57, 4-hydroxy-3-nitroaniline, 2-nitro-4-aminophenol, fourrine brown pr, oxidation base 25, fourrine brown propyl, o-nitro-p-aminophenol, p-amino-o-nitrophenol, c.i. oxidation base 25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i diethylether, ethanol og aceton
InChI nøgle WHODQVWERNSQEO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])O
IUPAC navn 4-amino-2-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 154.12
PubChem CID 3417419
ChEBI CHEBI:82385
Formel vægt 154.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-nitrophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.