Få mere at vide
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10150412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10150412 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10150412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354310010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Navn note 97%
CAS 770-30-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240°C to 242°C
Farve Cream to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H6N4S
MDL nummer MFCD00023237
Mængde 1 g
Beilstein 25, V,17, 157
Synonym 4-amino-2-methylthio pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthio-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthiopyrimidine-5-carbonitrile, maybridge1_004789, acmc-20a4j5, 4-amino-5-cyano-2-methylthiopyrimidine, 4-amino-5-cyano-2-methylthio pyrimidine
InChI nøgle VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
IUPAC navn 4-amino-2-(methylsulfanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 166.20
PubChem CID 295757
Formel vægt 166.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.