Få mere at vide
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbonitril, 97%
Beskrivning
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile |
| Smeltepunkt | 240 °C til 243 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 166.21 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.