Få mere at vide
(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Trihydrogen Diphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Trihydrogen Diphosphate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O7P2/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-15-18(13,14)16-17(10,11)12/h2H,3H2,1H3,(H,13,14)(H2,7,8,9)(H2,10,11,12) |
| Formel vægt | 299.0072 |