Få mere at vide
(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Dihydrogen Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 945-94-8 |
| Molekylær formel | C6 H10 N3 O4 P |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N3O4P/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-13-14(10,11)12/h2H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12) |
| SMIL | Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(N)n1 |
| IUPAC navn | (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl dihydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.1351 |
| Formel vægt | 219.0409 |