Få mere at vide
4-amino-2-methylpyridin, 98%
Beskrivelse
4-amino-2-methylpyridin anvendes til fremstilling af 2-methyl-pyridin-4-ol; nitrat ved 20 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-methyl-pyridin-4-ol; nitrat ved 20 C.°
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-methylpyridine |
| Smeltepunkt | 93 °C til 97 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 108.14 |
| Procent renhed | 98% |