Få mere at vide
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol(Toxopyrimidin), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol (Toxopyrimidine) |
| CAS | 73-67-6 |
| Molekylær formel | C6H9N3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4-amino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine, 2-Methyl-4-amino-5-pyrimidinemethanol, 2-Methyl-5-hydroxymethyl-6-aminopyrimidine, 2-Methyl-6-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanol, 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, 6-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, NSC 28247, OMPM, Pyramin, Pyramine, Pyramine (pyridoxine antagonist), Pyrazan, TXP |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9) |
| SMIL | NC1=C(CO)C=NC(C)=N1 |
| IUPAC navn | (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.16 |
| Formel vægt | 139.0746 |