Få mere at vide
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol(Toxopyrimidin), TRC
Artikelnummer. 30451864
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30451864 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30451864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT68698010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol (Toxopyrimidine)
CAS 73-67-6
Molekylær formel C6H9N3O
Mængde 10 mg
Synonym 2-Methyl-4-amino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine, 2-Methyl-4-amino-5-pyrimidinemethanol, 2-Methyl-5-hydroxymethyl-6-aminopyrimidine, 2-Methyl-6-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanol, 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, 6-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, NSC 28247, OMPM, Pyramin, Pyramine, Pyramine (pyridoxine antagonist), Pyrazan, TXP
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
SMIL NC1=C(CO)C=NC(C)=N1
IUPAC navn (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 139.16
Formel vægt 139.0746