missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanesulfonic acid, TRC

Artikelnummer. 30325230
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325230 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57802525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanesulfonic acid
CAS 2908-73-8
Molekylær formel C6H9N3O3S
Mængde 25 mg
Synonym 2-Methyl-4-amino-5-sulfomethylpyrimidine, NSC 165509
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3S/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-13(10,11)12/h2H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H,10,11,12)
SMIL Cc1ncc(CS(=O)(=O)O)c(N)n1
IUPAC navn (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 203.22
Formel vægt 203.0365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.